Läs mer
Metaldehyd i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12949903 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12949903 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949903 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P831350
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metaldehyde
Förpackning Ampull(ar)
CAS 9002-91-9
Molekylformel C8H16O4
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
IUPAC-namn 2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxokan
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 176.212
PubChem CID 61021
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81931
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Metaldehyde 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.