Läs mer
Metamitron i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12979903 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12979903 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12979903 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P831400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metamitron
Förpackning Ampull(ar)
CAS 41394-05-2
Molekylformel C10H10N4O
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 4-amino-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5-on
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 202.217
PubChem CID 38854
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:6791