Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metamitron |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 41394-05-2 |
| Molekylformel | C10H10N4O |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| InChI-nyckel | VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5-on |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.217 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1 ML Metabolite Metamitron in Methanol 100µg/mL
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol