Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methamidophos |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 10265-92-6 |
| Molekylformel | C2H8NO2PS |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| UN-nummer | 1230 |
| InChI-nyckel | NNKVPIKMPCQWCG-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COP(=O)(N)SC |
| IUPAC-namn | [amino(metylsulfanyl)fosforyl]oximetan |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Methamidophos 100ug/ml in methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .