Läs mer
Metoxiklor (DMTD) i isoktan 100 g/μml, Fisher Chemical™
Product Code. 12929943 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
12929943 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12929943 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P832190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Methoxychlor (DMDT)
Förpackning Ampull(ar)
CAS 72-43-5
Molekylformel C16H15Cl3O2
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1262
InChI-nyckel IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1-metoxi-4-[2,2,2-triklor-1-(4-metoxifenyl)etyl]bensen
Lösningsmedel eller matris Iso-octane
Molekylvikt (g/mol) 345.644
PubChem CID 4115
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:6842
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 100ug/ml Methoxychlor (DMDT) in Iso-octane (P832190)
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .