Learn More
Metabolite Methoxychlor (DMTD) in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Product Code. 12939943 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mL
Unit Size:
10ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
12939943 10 mL 10ml
1 options
Product Code. 12939943 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P832200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material Methoxychlor (DMDT)
Förpackning Ampoule(s)
CAS 72-43-5
Molekylformel C16H15Cl3O2
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1-methoxy-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]benzene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 345.644
PubChem CID 4115
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:6842
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Methoxychlor (DMDT) 10ug/ml in methanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .