Läs mer
Metabolite n-Butyraldehyde-DNPH in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12979743 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12979743 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12979743 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P809080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Butyraldehyde-DNPH
Förpackning Ampoule(s)
CAS 1527-98-6
Molekylformel C10H12N4O4
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00191327
UN-nummer 1648
InChI-nyckel IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
LEDER CCC\C=N\NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn (1E)-1-butylidene-2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 252.23
PubChem CID 9601272
Kvantitet 10 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution n-Butyraldehyde-DNPH 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .