missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metabolite n-Butyraldehyde-DNPH in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™

Produktkod. 12989743 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12989743 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12989743 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P809090

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material n-Butyraldehyde-DNPH
Förpackning Ampoule(s)
CAS 1527-98-6
Molekylformel C10H12N4O4
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00191327
UN-nummer 1648
InChI-nyckel IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
LEDER CCC\C=N\NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn (1E)-1-butylidene-2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 252.23
PubChem CID 9601272
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution n-Butyraldehyde-DNPH 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.