Läs mer
n-undekan i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12932964 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12932964 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12932964 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P857340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Spécification
Kemiskt namn eller material n-Undecane
Förpackning Ampull
CAS 1120-21-4
Fysisk form Vätska
Molekylformel C11H24
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00008959
UN-nummer 1230
InChI-nyckel RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCCCCCCCCCC
IUPAC-namn undecane
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 156.31
PubChem CID 14257
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:46342
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution n-Undecane 100ug/ml in methanol
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Mention de danger
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Conseils de prudence
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.