Läs mer
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl) hydroxyl-amine hydrochloride in Water 15μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12976053 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12976053 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12976053 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F114821
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PFBHA
Förpackning Ampoule
CAS 57981-02-9
Molekylformel C7H5ClF5NO
Koncentration 15 μg/mL
MDL-nummer MFCD00012953
InChI-nyckel HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC-namn hydrogen O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamine chloride
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 249.57
PubChem CID 122307
Kvantitet 10 mL