Läs mer
o-xylen i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12902984 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12902984 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12902984 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P857690
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Xylene
Förpackning Ampull
CAS 95-47-6
Fysisk form Vätska
Molekylformel C8H10
Koncentration 10 μg/ml
MDL-nummer MFCD00008519
UN-nummer 1230
InChI-nyckel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER CC1=CC=CC=C1C
IUPAC-namn 1,2-xylen
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7237
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:28063
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution o-Xylene 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .