Läs mer
Metabolite Oxadixyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12992744 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12992744 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12992744 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P835960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxadixyl
Förpackning Ampoule(s)
CAS 77732-09-3
Molekylformel C14H18N2O4
Koncentration 100mu;g/mL
MDL-nummer MFCD00145052
InChI-nyckel UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCC(=O)N(N1CCOC1=O)C1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC-namn N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetamide
Lösningsmedel eller matris Iso-octane
Molekylvikt (g/mol) 278.31
PubChem CID 53735
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81937