Läs mer
p-terfenyl D14 i DCM 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12956043 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12956043 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12956043 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F114101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Terphenyl D14 
Förpackning Ampull
CAS 1718-51-0
Molekylformel C18H14
Koncentration 500 μg/mL
InChI-nyckel XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)fenyl]bensen
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 244.395
PubChem CID 123128
Kvantitet 1 mL