Läs mer
Paraquat diklorid i vatten 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12962764 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12962764 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12962764 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P836380
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraquat dichloride
Förpackning Ampull(ar)
CAS 1910-42-5
Molekylformel C12H14Cl2N2
Koncentration 10mu;g/mL
MDL-nummer MFCD00150001
InChI-nyckel FIKAKWIAUPDISJ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].C[N+]1=CC=C(C=C1)C1=CC=[N+](C)C=C1
IUPAC-namn 1,1'-dimetyl-[4,4'-bipyridin]-1,1'-diiumdiklorid
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 257.16
PubChem CID 15938
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:28786