missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB 198 |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 68194-17-2 |
| Molekylformel | C12H2Cl8 |
| Koncentration | 400 μg/mL |
| UN-nummer | 1208 |
| InChI-nyckel | PJHBSPRZHUOIAS-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| LEDER | C1=C(C=C(C(=C1Cl)Cl)C2=C(C(=C(C(=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentakloro-6-(2,3,5-triklorfenyl)bensen |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 400 ug/ml PCB 198 in n-Hexane (F131441)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P391-Samla upp spill.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?