Läs mer
PCB 209 i toluen 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12906033 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12906033 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12906033 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F113661
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PCB 209
Förpackning Ampull
CAS 2051-24-3
Molekylformel C12Cl10
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C(=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentakloro-6-(2,3,4,5,6-pentaklorofenyl)bensen
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 498.632
PubChem CID 16318
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34666