missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PCB 29 i n-hexan 400 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Produktkod. 12966153 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12966153 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12966153 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F131401

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PCB 29
Förpackning Ampull
CAS 15862-07-4
Molekylformel C12H7Cl3
Koncentration 400 μg/mL
InChI-nyckel VGVIKVCCUATMNG-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,4-triklor-5-fenylbensen
Lösningsmedel eller matris n-Hexane
Molekylvikt (g/mol) 257.538
PubChem CID 27514
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 400 ug/ml PCB 29 in n-Hexane (F131401)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.