Läs mer
Pentakloranisol i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996323 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12996323 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996323 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P846720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentachloroanisole
Förpackning Ampull
CAS 1825-21-4
Molekylformel C7H3Cl5O
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel BBABSCYTNHOKOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentakloro-6-metoxibensen
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 280.35
PubChem CID 15767
Kvantitet 1 mL