Läs mer
Metabolite Pentafluorophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996343 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12996343 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996343 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P847210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentafluorophenol
Förpackning Ampoule
CAS 771-61-9
Molekylformel C6HF5O
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00002156
UN-nummer 1230
InChI-nyckel XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC-namn pentafluorophenol
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 184.07
PubChem CID 13041
Kvantitet 1 mL