missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perylene D12 |
| Förpackning | Ampoule |
| CAS | 1520-96-3 |
| Molekylformel | C20H12 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| UN-nummer | 1145 |
| InChI-nyckel | CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N |
| LEDER | C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuterioperylene |
| Lösningsmedel eller matris | Toluene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?