Läs mer
Metabolite Phenanthrene D10 in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12906383 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12906383 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12906383 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P847830
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenanthrene D10
Förpackning Ampoule
CAS 1517-22-2
Molekylformel C14H10
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C32
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 188.295
PubChem CID 519070
Kvantitet 1 mL