Läs mer
Fenol D5 i metanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12916103 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12916103 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12916103 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F116611
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol D5
Förpackning Ampull
CAS 4165-62-2
Molekylformel C6H6O
Koncentration 2000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00084164
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 94.11
PubChem CID 12205419
Kvantitet 1 mL