Läs mer
Phenothrin in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12946114 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12946114 100 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12946114 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P877800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Typ ICP/MS Standards
Lösningsmedel eller matris HCl
Kvantitet 100 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Barium (Ba) 1000mg/L in HCl 2%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1 ML Metabolite Phenothrin in Methanol 100µg/mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol