Specifikationer
| Förpackning | Ampoule |
| CAS | 2597-03-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenthoate |
| Molekylformel | C12H17O4PS2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| InChI-nyckel | XAMUDJHXFNRLCY-UHFFFAOYNA-N |
| Typ | Single-component Standard |
| LEDER | CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)SP(=S)(OC)OC |
| Element | Phenthoate |
| IUPAC-namn | ethyl 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-2-phenylacetate |
| Visa mer |