Läs mer
Fosfonsyra i vatten 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12989503 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12989503 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12989503 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P803900
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphonic acid
Förpackning Ampull
CAS 1066-51-9
Fysisk form Vätska
Molekylformel CH6NO3P
Koncentration 100 μg/ml
InChI-nyckel MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER C(N)P(=O)(O)O
IUPAC-namn aminometylfosfonsyra
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 111.037
PubChem CID 14017
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28812