Läs mer
Ftalsyra, bensylbutylester i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12926124 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12926124 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12926124 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P877880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Tekniske data
Förpackning Ampull
CAS 85-68-7
Molekylformel C19H20O4
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1230
InChI-nyckel IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 2-O-bensyl 1-0-butylbensen-1,2-dikarboxylat
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 312.365
PubChem CID 2347
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34595
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Phthalic acid,benzylbutyl ester 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faresætning
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.