Läs mer
Ftalsyra, bis-1-oktylester i metanol 5000 g/μml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12936124 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12936124 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12936124 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P877890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-1-octyl ester
Förpackning Ampull
CAS 117-84-0
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 1mL Phthalic acid, bis-1-octyl ester in 5000μg/mL in Methanol
Molekylformel C24H38O4
InChI-nyckel MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCC
IUPAC-namn dioktylbensen-1,2-dikarboxylat
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 390.564
PubChem CID 8346
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34679
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5000μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Phthalic acid,bis-1-octyl ester 5000 ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .