Läs mer
Ftalsyra, bis-2-etylhexylester i metanol 1000 g/μml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12936134 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12936134 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12936134 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P878010
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester
Förpackning Ampull
CAS 117-81-7
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 1mL Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester (1000μg/mL) in Methanol
Molekylformel C24H38O4
UN-nummer 1230
InChI-nyckel BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-namn bis(2-etylhexyl)bensen-1,2-dikarboxylat
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 390.564
PubChem CID 8343
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:17747
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester 1000ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .