Läs mer
Pikloram i aceton 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12906413 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
12906413 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12906413 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P848480
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Picloram
Förpackning Ampull
CAS 2-1-1918
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6H3Cl3N2O2
Koncentration 100 μg/ml
UN-nummer 1090
InChI-nyckel NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
IUPAC-namn 4-amino-3,5,6-triklorpyridin-2-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Aceton
Molekylvikt (g/mol) 241.45
PubChem CID 15965
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34922
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Picloram 100ug/ml in acetone
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .