Läs mer
Pikloram i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12936413 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12936413 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12936413 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P848510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Picloram
Förpackning Ampull
CAS 2-1-1918
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6H3Cl3N2O2
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
IUPAC-namn 4-amino-3,5,6-triklorpyridin-2-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 241.45
PubChem CID 15965
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:34922