Läs mer
Piperonylbutoxid i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12906423 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12906423 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12906423 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P848600
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperonyl butoxide
Förpackning Ampull
CAS 51-03-6
Fysisk form Vätska
Molekylformel C19H30O5
Koncentration 100 μg/ml
MDL-nummer MFCD00005842
InChI-nyckel FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Typ Organisk standardlösning med en komponent
LEDER CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
IUPAC-namn 5-[2-(2-butoxietoxi)etoximetyl]-6-propyl-1,3-bensodioxol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 338.44
PubChem CID 5794
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:32687
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperonyl butoxide 100ug/ml in Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol