missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prokloraz i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Produktkod. 12926433 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12926433 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12926433 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P848900

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prochloraz
Förpackning Ampull
CAS 67747-09-5
Fysisk form Vätska
Molekylformel C15H16Cl3N3O2
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel TVLSRXXIMLFWEO-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCCN(CCOC1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)Cl)C(=O)N2C=CN=C2
IUPAC-namn N-propyl-N-[2-(2,4,6-triklorfenoxi)etyl]imidazol-1-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 376.662
PubChem CID 73665
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:8434
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Prochloraz 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.