Läs mer
Procymidone in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996433 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12996433 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12996433 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P848990
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procymidone
Förpackning Ampoule
CAS 32809-16-8
Fysisk form Liquid
Molekylformel C13H11Cl2NO2
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC12CC1(C(=O)N(C2=O)C3=CC(=CC(=C3)Cl)Cl)C
IUPAC-namn 3-(3,5-dichlorophenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 284.136
PubChem CID 36242
Kvantitet 10 mL