Läs mer
Procymidone in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12906443 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12906443 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12906443 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P849000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procymidone
Förpackning Ampoule
CAS 32809-16-8
Fysisk form Liquid
Molekylformel C13H11Cl2NO2
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC12CC1(C(=O)N(C2=O)C3=CC(=CC(=C3)Cl)Cl)C
IUPAC-namn 3-(3,5-dichlorophenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 284.136
PubChem CID 36242
Kvantitet 1 mL