Läs mer
Propachlor in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12966453 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12966453 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12966453 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P849310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propachlor
Förpackning Ampoule
CAS 1918-16-7
Fysisk form Liquid
Molekylformel C11H14ClNO
Koncentration 100 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel MFOUDYKPLGXPGO-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
IUPAC-namn 2-chloro-N-phenyl-N-propan-2-ylacetamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 211.689
PubChem CID 4931
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:19503
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Propachlor,2-chloro-N-isopropylacetanilide,
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .