Läs mer
Propamocarb hydroklorid i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12976453 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12976453 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12976453 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P849340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propamocarb hydrochlorid
Förpackning Ampull
CAS 25606-41-1
Fysisk form Vätska
Molekylformel C9H21ClN2O2
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel MKIMSXGUTQTKJU-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCCOC(=O)NCCCN(C)C.Cl
IUPAC-namn propyl N-[3-(dimetylamino)propyl]karbamat;hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 224.729
PubChem CID 15575641
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:81735