Läs mer
Propamocarb hydroklorid i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12986453 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12986453 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12986453 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P849350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propamocarb hydrochlorid
Förpackning Ampull
CAS 25606-41-1
Fysisk form Vätska
Molekylformel C9H21ClN2O2
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel MKIMSXGUTQTKJU-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCCOC(=O)NCCCN(C)C.Cl
IUPAC-namn propyl N-[3-(dimetylamino)propyl]karbamat;hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 224.729
PubChem CID 15575641
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81735
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.