Läs mer
Propetamphos in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12976473 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12976473 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12976473 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P849750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propetamphos
Förpackning Ampoule
CAS 31218-83-4
Fysisk form Liquid
Molekylformel C10H20NO4PS
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel BZNDWPRGXNILMS-VQHVLOKHSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCNP(=S)(OC)OC(=CC(=O)OC(C)C)C
IUPAC-namn propan-2-yl (E)-3-[ethylamino(methoxy)phosphinothioyl]oxybut-2-enoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 281.307
PubChem CID 5372405
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:38864
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyfosfinothioyl]oxy]crotonate,isopropyl 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]isocrotonate,Propetamphos 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .