Läs mer
Propyzamide in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12926493 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12926493 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12926493 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P850020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyzamide
Förpackning Ampoule
CAS 23950-58-5
Fysisk form Liquid
Molekylformel C12H11Cl2NO
Koncentration 100 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel PHNUZKMIPFFYSO-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(C)(C#C)NC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
IUPAC-namn 3,5-dichloro-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 256.126
PubChem CID 32154
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34935
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Propyzamide 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .