Läs mer
Propyzamide in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12966493 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12966493 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12966493 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P850060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyzamide
Förpackning Ampoule
CAS 23950-58-5
Fysisk form Liquid
Molekylformel C12H11Cl2NO
Koncentration 100 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel PHNUZKMIPFFYSO-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(C)(C#C)NC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
IUPAC-namn 3,5-dichloro-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 256.126
PubChem CID 32154
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34935
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Propyzamide,3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamide 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .