Läs mer
Pyrene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996503 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12996503 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12996503 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P850290
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrene
Förpackning Ampoule
CAS 129-00-0
Fysisk form Liquid
Molekylformel C16H10
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
IUPAC-namn pyrene
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 202.256
PubChem CID 31423
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:39106