Läs mer
Pyrene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12906513 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12906513 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12906513 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P850300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrene
Förpackning Ampoule
CAS 129-00-0
Fysisk form Liquid
Molekylformel C16H10
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
IUPAC-namn pyrene
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 202.256
PubChem CID 31423
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:39106