missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimethanil |
| Förpackning | Ampoule |
| CAS | 53112-28-0 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylformel | C12H13N3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| InChI-nyckel | ZLIBICFPKPWGIZ-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| LEDER | CC1=CC(=NC(=N1)NC2=CC=CC=C2)C |
| IUPAC-namn | 4,6-dimethyl-N-phenylpyrimidin-2-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?