missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinoxifen i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™

Produktkod. 12956543 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12956543 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12956543 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P850850

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quinoxyfen
Förpackning Ampull
CAS 124495-18-7
Fysisk form Vätska
Molekylformel C15H8Cl2FNO
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD03265638
UN-nummer 1648
InChI-nyckel WRPIRSINYZBGPK-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER FC1=CC=C(OC2=C3C(Cl)=CC(Cl)=CC3=NC=C2)C=C1
IUPAC-namn 5,7-diklor-4-(4-fluorfenoxi)kinolin
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 308.13
PubChem CID 3391107
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82040
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Quinoxyfen 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.