missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinoxifen i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Produktkod. 12996543 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12996543 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12996543 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P850890

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quinoxyfen
Förpackning Ampull
CAS 124495-18-7
Fysisk form Vätska
Molekylformel C15H8Cl2FNO
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD03265638
UN-nummer 1230
InChI-nyckel WRPIRSINYZBGPK-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER FC1=CC=C(OC2=C3C(Cl)=CC(Cl)=CC3=NC=C2)C=C1
IUPAC-namn 5,7-diklor-4-(4-fluorfenoxi)kinolin
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 308.13
PubChem CID 3391107
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82040
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Quinoxyfen,5,7-dichloro-4-(4-fluorophenoxy)quinoline 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.