Läs mer
Quintozene i metyl-tert.butyleter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12956143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12956143 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12956143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F120131
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quintozene (Pentachloronitrobenzene) 
Förpackning Ampull
CAS 82-68-8
Molekylformel C6Cl5NO2
Koncentration 1000 μg/mL
InChI-nyckel LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentakloro-6-nitrobensen
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34908