Specifications
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 69-72-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Saliciylic acid in Isopropanol |
| Molekylformel | C7H6O3 |
| Koncentration | 2000 μg/mL |
| MDL-nummer | MFCD00002439 |
| InChI-nyckel | YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
| Element | Saliciylic Acid |
| IUPAC-namn | 2-hydroxibensoesyra |
| Show More |