Läs mer
Saliciylsyra i isopropanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996083 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12996083 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996083 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F116061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saliciylic acid
Förpackning Ampull
CAS 69-72-7
Molekylformel C7H6O3
Koncentration 2000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00002439
InChI-nyckel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC-namn 2-hydroxibensoesyra
Lösningsmedel eller matris Isopropanol (2-propanol)
Molekylvikt (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:16914