Läs mer
TBTC i DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12900264 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12900264 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12900264 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P855370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBTC
Förpackning Ampull
CAS 1461-22-9
Fysisk form Vätska
Molekylformel C12H27ClSn
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
IUPAC-namn tributyl(klor)stannan
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 325.508
PubChem CID 15096
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:79734