Läs mer
TBTC i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12910264 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12910264 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12910264 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P855380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBTC
Förpackning Ampull
CAS 1461-22-9
Fysisk form Vätska
Molekylformel C12H27ClSn
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
IUPAC-namn tributyl(klor)stannan
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 325.508
PubChem CID 15096
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:79734